Learn More
3,5-Difluorobenzylamine, TRC
Code produit 30384302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384302 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45216010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzylamine
CAS 90390-27-5
Formule moléculaire C7 H7 F2 N
Quantité 10 g
Synonyme 3,5-Difluorobenzenemethanamine, (3,5-Difluorophenyl)methanamine, 1-(3,5-Difluorophenyl)methanamine, [(3,5-Difluorophenyl)methyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
SMILES FC=1C=C(F)C=C(C1)CN
Nom IUPAC (3,5-difluorophényl)méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 143.13
Poids de la formule 143.0547
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.