Learn More
Acide 3,5-difluorocinnamique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10155560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10155560 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10155560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311590010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluorocinnamic acid
Note relative au nom 98%
CAS 84315-23-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203°C to 206°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H6F2O2
Formule linéaire F2C6H3CH=CHCO2H
Numéro MDL MFCD00010321
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
Clé InChI MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,5-difluorophényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 184.14
CID PubChem 5374941
Poids de la formule 184.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles brillantes et floconneuse
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement