Learn More
3,5-difluorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11462178 25 g 25g
11442178 1 g 1g
11452178 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462178 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15177.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2713-34-0
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.09
Numéro MDL MFCD00002255
Clé InChI HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75928
Nom IUPAC 3,5-difluorophénol
SMILES OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorophenol
Point de fusion 51°C to 55°C
Point d’ébullition 65°C to 68°C (1 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2078616
Synonyme phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Poids de la formule 130.09
Pourcentage de pureté ≥98%