Learn More
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10297560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10297560 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluorophenylacetic acid
CAS 105184-38-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 66°C to 69°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6F2O2
Formule linéaire F2C6H3CH2CO2H
Numéro MDL MFCD00010316
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
Clé InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
CID PubChem 145424
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder