Learn More
Acide 3,5-difluorophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11474057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474057 25 g 25g
11454057 1 g 1g
11464057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19484.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105184-38-1
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00010316
Clé InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
CID PubChem 145424
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorophenylacetic acid
Point de fusion 68°C to 70°C
Quantité 25 g
Beilstein 3605064
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 99%