Learn More
Acide 3,5-difluorosalicylique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445727 1 g 1g
15455727 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32940.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84376-20-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84376-20-5
Formule moléculaire C7H4F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.103
Numéro MDL MFCD06203609
Clé InChI GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorosalicylic acid, 3,5-difluoro-salicylic acid, benzoic acid, 3,5-difluoro-2-hydroxy
CID PubChem 10888405
Nom IUPAC Acide 3,5-difluoro-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorosalicylic acid
Point de fusion 187°C to 191°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté ≥98%