Learn More
3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazépine-4-one, TRC
Code produit 30384165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384165 250 mg
30373607 50 mg
30377715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD457148250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53454-43-6
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Synonyme 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
Nom IUPAC 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazépine-4-1
SMILES O=C1CCSc2ccccc2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Poids de la formule 179.0405