Learn More
3’,5-Dihydroxy-4’,6,7-triméthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393546 25 mg 25mg
11303556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14495.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 855-96-9 | C18H16O7 | 344.319 g/mol
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7 -triméthoxyflavone est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec et agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 855-96-9
Formule moléculaire C18H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 344.319
Numéro MDL MFCD00016929
Clé InChI KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
CID PubChem 97214
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-6,7 -diméthoxychromen-4-one
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Point de fusion 190°C to 192°C
Quantité 25 mg
Beilstein 1355109
Merck Index 14,3901
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 344.32
Pourcentage de pureté 97%