Learn More
3’,5’-dihydroxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447246 50 g 50g
11437246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25567.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51863-60-6
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002290
Clé InChI WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
CID PubChem 103993
Nom IUPAC 1-(3,5-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Point de fusion 142°C to 149°C
Quantité 50 g
Beilstein 1936502
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 96%