Learn More
3',5'-Dihydroxyacétophénone, TRC
Product Code. 30370438
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30370438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30370438 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45010025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dihydroxyacetophenone
CAS 51863-60-6
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 25 g
Synonyme 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473