Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488246 25 g 25g
11468246 1 g 1g
11478246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15338.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzaldehyde is used as a building block in the synthesis of more complex structures. It is also used in the synthesis of terbutaline (T109750), which is an important bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dihydroxybenzaldéhyde est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de structures plus complexes. Il est également utilisé dans la synthèse de la terbutaline (T109750), qui est un bronchodilatateur important.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26153-38-8
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00016611
Clé InChI HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
CID PubChem 94365
ChEBI CHEBI:50204
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Point de fusion 158°C to 161°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 25 g
Beilstein 1930147
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%