Learn More
3,5-dihydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11990239 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11990239 25 g Flacon en verre 25g
10153154 1 g Flacon en verre 1g
11980239 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11990239 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425650250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26153-38-8
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00016611
Clé InChI HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
CID PubChem 94365
ChEBI CHEBI:50204
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dihydroxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153.0°C to 158.0°C
Couleur Gris à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CHO
Quantité 25 g
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline