Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30382916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4464851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 26153-38-8
Formule moléculaire C7H6O3
Quantité 1 g
Synonyme alpha-Resorcylaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
SMILES Oc1cc(O)cc(C=O)c1
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.0317