Learn More
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419143 500 g 500g
11409143 100 g 100g
11429143 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11664.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzoic acid is used in organic synthesis and as intermediate for the pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-dihydroxybenzoïque est utilisé dans la synthèse organique et comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans 50 mg/ml, 95 % dʼéthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-10-5
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002512
Clé InChI UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
CID PubChem 7424
ChEBI CHEBI:39912
Nom IUPAC Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼237°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 2207864
Informations sur la solubilité Soluble in 50mg/mL,95% Ethanol.
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 98%