Learn More
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30134563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134563 100 g 100g
30133333 50 g 50g
30008875 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134563 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451700100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-10-5
Formule moléculaire C7 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Synonyme 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), alpha-Resorcylic Acid, α-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948
Nom IUPAC Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Resorcylic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Poids de la formule 154.0266
Pourcentage de pureté >95%