Learn More
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488653 100 g 100g
11468653 5 g 5g
11478653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10440.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00149092
Clé InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
CID PubChem 3083941
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; Hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 147°C (5 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 5103474
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6864
Poids de la formule 142.16 (124.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%