Learn More
3,5-dihydroxytoluène, TRC
Code produit 30372241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4547605G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxytoluene
CAS 504-15-4
Formule moléculaire C7 H8 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 124.137
Poids de la formule 124.0524