Learn More
3,5-dihydroxytoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dihydroxytoluene |
| CAS | 504-15-4 |
| Formule moléculaire | C7 H8 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 5-méthylbenzène-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.137 |
| Poids de la formule | 124.0524 |