Learn More
3,5-Diiodosalicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15219676 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15219676 25 g 25g
15209676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15219676 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450860250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2631-77-8
Formule moléculaire C7H4I2O2
Poids moléculaire (g/mol) 373.92
Clé InChI MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
CID PubChem 75829
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Diiodosalicylaldehyde
Point de fusion 108°C to 110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 373.92
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Diiodosalicylaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.