Learn More
Acide 3,5-diiodosalicylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438657
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438657 100 g 100g
11428657 25 g 25g
11448657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19786.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 133-91-5 | C7H4I2O3 | 389.915 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-91-5
Formule moléculaire C7H4I2O3
Poids moléculaire (g/mol) 389.915
Numéro MDL MFCD00002444
Clé InChI DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diiodosalicylic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-diiodosalicylate, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, salicylic acid, 3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, benzoic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxy, 3,5-diiodosalicylicacid
CID PubChem 8631
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diiodosalicylic acid
Point de fusion 228°C to 234°C
Quantité 100 g
Beilstein 2615358
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3190
Poids de la formule 389.91
Pourcentage de pureté 97%