Learn More
Acide 3,5-diiodosalicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Diiodosalicylic Acid |
| CAS | 133-91-5 |
| Formule moléculaire | C7H4I2O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-3,5-diiodo-benzoic Acid, 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic Acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic Acid, 3,5-Diiodosalicylic Acid, NSC 6303 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.91 |