Learn More
Acide 3,5-diméthoxy-4-hydroxycinnamique, 98 %, isomère majoritairement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428450 1 g Flacon en verre 1g
10356130 5 g Flacon en verre 5g
11915121 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115550010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-59-6
Formule moléculaire C11H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Clé InChI PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonyme sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
CID PubChem 637775
ChEBI CHEBI:15714
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Couleur Beige / jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Quantité 1 g
Beilstein 10,508
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
Poids de la formule 224.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.