Learn More
Acide 3,5-diméthoxy-4-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432547 100 g 100g
11412547 5 g 5g
11422547 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14801.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthoxy-4-méthylbenzoïque subit une réduction en présence de sodium dans l’éthanol pour préparer l’acide 1,4-dihydro-3,5-diméthoxy-méthylbenzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’ammoniac liquide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61040-81-1
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Numéro MDL MFCD00017506
Clé InChI QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
CID PubChem 3764486
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthoxy-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 210°C to 216°C
Quantité 100 g
Beilstein 2695238
Informations sur la solubilité Soluble in liquid ammonia.
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%