Learn More
3,5-diméthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457367 10 g 10g
11369519 25 g 25g
11467367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15073.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10272-07-8
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00008392
Clé InChI WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
CID PubChem 66301
Nom IUPAC 3,5-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyaniline
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 178°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 638013
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 98%