Learn More
3,5-Diméthoxyaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxyaniline |
| CAS | 10272-07-8 |
| Formule moléculaire | C8H11NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(N)cc(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 3,5-diméthoxyaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.18 |
| Poids de la formule | 153.079 |