Learn More
3,5-Diméthoxyaniline, TRC
Code produit 30371393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4605901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyaniline
CAS 10272-07-8
Formule moléculaire C8H11NO2
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1cc(N)cc(OC)c1
Nom IUPAC 3,5-diméthoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Poids de la formule 153.079