Learn More
3,5-diméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482058 100 g 100g
11462058 5 g 5g
11472058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15109.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3,5-Dimethoxybenzaldehyde is used as a building block in organic synthesis. It is used to prepare isomeric hyperbranched polyetherketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diméthoxybenzaldéhyde est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse organique. Il est utilisé pour préparer des polyéthercétones hyperramifiées isomériques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7311-34-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00003366
Clé InChI VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
CID PubChem 81747
Nom IUPAC 3,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 115°C to 118°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2042374
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%