Learn More
3,5-diméthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30382529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382529 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD469630100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 100 g
Synonyme NSC 62667
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
Nom IUPAC 3,5-diméthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063