Learn More
Acide 3,5-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409737 1 g 1g
15419737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52965.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid is used as reactant for palladium-catalyzed coupling reactions, preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators, preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium and Suzuki-Miyaura coupling. It is also used as reactant for rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide and preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthoxybenzèneboronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage catalysées par le palladium, préparation de dérivés de la benzopyranone comme modulateurs de récepteurs GABAA positifs, préparation d’alcènes aryle via un couplage à trois composants catalysé par le couplage du palladium et de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé comme réactif pour la cyanation catalysée par le rhodium avec le N-cyano-N-phényl-p-méthylbenzènesulfonamide et la préparation d’inhibiteurs de bisphosphonate de synthase de la farnésyle pyrophosphate humaine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192182-54-0
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD03095127
Clé InChI XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
CID PubChem 4374257
Nom IUPAC Acide (3,5-diméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 205°C to 207°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%