Learn More
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11496957
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11496957 25 g 25g
11406967 100 g 100g
11416967 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11496957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14374.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1132-21-4
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002502
Clé InChI IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
CID PubChem 14332
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 182°C to 186°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 511834
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%