Learn More
3,5-Diméthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dimethoxybenzylamine was used in the preparation of trisammonium tris(hexafluoro phosphate) salt. It was also used in the synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3,5-diméthoxybenzylamine a été utilisé dans la préparation du sel de tris(hexafluoro phosphate) de trisammonium. Il a également été utilisé dans la synthèse de [n]rotaxanes homogènes et bien définis (n à 11) par une approche de clippage thermodynamique dirigée par un modèle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxybenzylamine |
| Point de fusion | 35°C to 37°C |
| Densité | 1.106 |
| Point d’ébullition | 94°C to 96°C |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Indice de réfraction | 1.542 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 167.21 |
| Afficher plus |