Learn More
3,5-Diméthoxyiodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxyiodobenzene |
| CAS | 25245-27-6 |
| Formule moléculaire | C8 H9 I O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(I)cc(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 1-iodo-3,5-diméthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.06 |
| Poids de la formule | 263.965 |