Learn More
3,5-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495946 10 g 10g
11405956 50 g 50g
11415956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22283.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
3,5-dimethoxyphenol is a marker for poisoning from Taxus baccata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diméthoxyphénol est un marqueur de l’intoxication par le Taxus baccata.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éthanol, le benzène, l’eau (légèrement) et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, de l’air, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-99-2
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00008388
Clé InChI XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
CID PubChem 10383
Nom IUPAC 3,5-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyphenol
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 172°C to 175°C (17 mmHg)
Point d’éclair 78°C (173°F)
Quantité 10 g
Beilstein 1239156
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol,benzene,water (slightly),and chloroform.
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 98%