Learn More
3,5-Diméthoxyphénol, TRC
Code produit 30011307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011307 100 g 100g
30009589 10 g 10g
30004741 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD461015100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-99-2
Formule moléculaire C8 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Synonyme 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
Nom IUPAC 3,5-diméthoxyphénol
SMILES COc1cc(O)cc(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyphenol
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Poids de la formule 154.063