Learn More
3,5-diméthoxyphényl isothiocyanate, TRC
Code produit 30381210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381210 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48124850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate
CAS 104968-58-3
Formule moléculaire C9H9NO2S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC
Nom IUPAC 1-isothioprine-3,5-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Poids de la formule 195.0354