Learn More
3,5-diméthoxyphényl isothiocyanate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate |
| CAS | 104968-58-3 |
| Formule moléculaire | C9H9NO2S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC |
| Nom IUPAC | 1-isothioprine-3,5-diméthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.24 |
| Poids de la formule | 195.0354 |