Learn More
3,5-Acide diméthoxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid |
| Point de fusion | 102°C to 104°C |
| Formule moléculaire | C10H11O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid |
| Clé InChI | FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3,5-diméthoxyphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.20 |
| CID PubChem | 138316 |
| Show More |