Learn More
3,5-Diméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxytoluene |
| Densité | 1.039 |
| Point d’ébullition | 244°C |
| Point d’éclair | 101°C (213°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.5225 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2043558 |
| Poids de la formule | 152.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |