Learn More
3,5-Dimethoxytoluene, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10504334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10504334 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0390g/mL
Point d’ébullition 244.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C9H12O2
Formule linéaire CH3C6H3(OCH3)2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00015435
Quantité 1g
Gravité spécifique 1.039
Synonyme 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
Clé InChI RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Nom IUPAC 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
CID PubChem 77844
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 99%