Learn More
3,5-Diméthoxytoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethoxytoluene |
| CAS | 4179-19-5 |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(C)cc(OC)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| Poids de la formule | 152.0837 |