Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 3,5-Diméthyl-1-(2-tétrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15445145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445145 250 mg 250mg
15435145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32478.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126779-11-0
Formule moléculaire C16H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 306.213
Numéro MDL MFCD12031452
Clé InChI ZNDYJQBCSOGOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol
CID PubChem 53217144
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-1-(oxan-2-yle)-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N(N=C2C)C3CCCCO3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 306.22
Pourcentage de pureté 95%