Learn More
3,5,-diméthyl-1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]1-h-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10471504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10264404 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68239CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 937796-06-0
Formule moléculaire C17H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.19
Numéro MDL MFCD09879979
Clé InChI SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
CID PubChem 24229763
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pyrazole
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 298.19
Pourcentage de pureté 97%