Learn More
(3,5-diméthyl-1-phényl-1 H-pyrazol-4-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11300667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11300667 250 mg Flacon en verre ambré -
10225964 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300667 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58789-53-0
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.257
Numéro MDL MFCD06202725
Clé InChI JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2526674
Nom IUPAC (3,5-diméthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 97%