Learn More
Acide 3,5-diméthylique-1-phényl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793433 1 g Flacon en verre ambré 1g
10496082 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10683435 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00744DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 61226-19-5
Formule moléculaire C12H11N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.23
Numéro MDL MFCD02656670
Clé InChI LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
CID PubChem 612275
SMILES CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-1-phényle-1H-pyrazole-4-carboxylate
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 97%