Learn More
3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole-4-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10062011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10062011 5 g Flacon en verre 5g
10131231 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408520050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 22042-79-1
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00051396
Clé InChI VOMRTQQGXWPTJK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 89179
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 128°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde #
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement