Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+ %
Code produit 11469100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469100 50 g 50g
11459100 10 g 10g
11479100 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14523.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-48-5
Formule moléculaire C6H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 139.158
Numéro MDL MFCD00003126
Clé InChI AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
CID PubChem 70280
Nom IUPAC 3,5-diméthylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Point de fusion 112°C to 114°C
Quantité 50 g
Beilstein 123422
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté ≥98%