Learn More
Acide 3,5-diméthylique-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10792663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10792663 1 g 1g
10374612 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 113808-86-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD00159642
Clé InChI IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
CID PubChem 2776164
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%