Learn More
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-4-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410478 1 g 1g
15480696 250 mg 250mg
15420478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54050.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 80466-78-0 | C5H7ClN2O2S | 194.63 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80466-78-0
Formule moléculaire C5H7ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.63
Numéro MDL MFCD04969910
Clé InChI NBGSZCQLPLYKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazol-4-yl chlorosulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, pyrazole, 4-chlorosulfonyl-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, #
CID PubChem 594587
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-1 H-pyrazole-4-chlorure de sulfonyle
SMILES CC1=C(C(C)=NN1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 194.64
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.