Learn More
3,5-diméthyl-2-hydroxyméthyl-4-nitropyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine |
| CAS | 149082-03-1 |
| Formule moléculaire | C8H10N2O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Esomeprazole Impurity 32 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (3,5-diméthyl-4-nitropyridine-2-yl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.0691 |