Learn More
3,5-Diméthyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Code produit 30012050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012050 2.5 mg 2.50mg
30004144 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4730602.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 857054-07-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Synonyme KAR3;
SMILES CC1=CC2=C(C)C(=O)OC2=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-5-3-7-6(2)9(10)12-8(7)4-11-5/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 164.0473